Learn More
Lenz Laborglasintrumente Reaction Vessels, Spherical, with Thermostatic Jacket and Withdrawal Valve
Made of high quality materials. Each manufacturing step is tested through an extensive quality management system, based on DIN ISO 9001/EN 29001.
1908.00€ - 10234.30€
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) externe | Hauteur (métrique) | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) externe | Hauteur (métrique) | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | |||
11502324
|
Lenz Laborglasintrumente
06041488 |
350 mm | 525 mm | Bride de laboratoire 150 LF, rainure et deux connecteurs (KF 15) |
7361.70€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10176202
|
Lenz Laborglasintrumente
06040285 |
280 mm | 440 mm | Bride de laboratoire 100 LF, rainure et deux connecteurs (GL 18) |
2650.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10543963
|
Lenz Laborglasintrumente
06040279 |
236 mm | 395 mm | Bride de laboratoire 100 LF, rainure et deux connecteurs (GL 18) |
2427.40€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10748183
|
Lenz Laborglasintrumente
06040273 |
206 mm | 360 mm | Bride de laboratoire 100 LF, rainure et deux connecteurs (GL 18) |
1950.40€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11502314
|
Lenz Laborglasintrumente
06040158 |
131 mm | 280 mm | Bride de laboratoire 60 LF, rainure et deux connecteurs (GL 14) |
1945.10€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11512314
|
Lenz Laborglasintrumente
06040170 |
165 mm | 315 mm | Bride de laboratoire 60 LF, rainure et deux connecteurs (GL 14) |
2008.70€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11522314
|
Lenz Laborglasintrumente
06040485 |
280 mm | 455 mm | Bride de laboratoire 150 LF, rainure et deux connecteurs (GL 18) |
2872.60€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11522324
|
Lenz Laborglasintrumente
06041585 |
280 mm | 440 mm | Bride de laboratoire 150 LF, rainure et deux connecteurs (KF 15) |
6153.30€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11532314
|
Lenz Laborglasintrumente
06041149 |
105 mm | 255 mm | Bride de laboratoire 60 LF, rainure et deux connecteurs (KF 15) |
2104.10€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11532324
|
Lenz Laborglasintrumente
06041588 |
350 mm | 525 mm | Bride de laboratoire 200 LF, rainure et deux connecteurs (KF 15) |
10234.30€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11542314
|
Lenz Laborglasintrumente
06041158 |
131 mm | 280 mm | Bride de laboratoire 60 LF, rainure et deux connecteurs (KF 15) |
2151.80€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11552314
|
Lenz Laborglasintrumente
06041170 |
165 mm | 315 mm | Bride de laboratoire 60 LF, rainure et deux connecteurs (KF 15) |
2257.80€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11562314
|
Lenz Laborglasintrumente
06041273 |
206 mm | 360 mm | Bride de laboratoire 100 LF, rainure et deux connecteurs (KF 15) |
2135.90€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11572314
|
Lenz Laborglasintrumente
06041279 |
236 mm | 395 mm | Bride de laboratoire 100 LF, rainure et deux connecteurs (KF 15) |
2395.60€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11582314
|
Lenz Laborglasintrumente
06041285 |
280 mm | 440 mm | Bride de laboratoire 100 LF, rainure et deux connecteurs (KF 15) |
2650.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11592304
|
Lenz Laborglasintrumente
06040149 |
105 mm | 255 mm | Bride de laboratoire 60 LF, rainure et deux connecteurs (GL 14) |
1908.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11592314
|
Lenz Laborglasintrumente
06041485 |
280 mm | 455 mm | Bride de laboratoire 150 LF, rainure et deux connecteurs (KF 15) |
2968.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
- Without graduation, with laboratory flange LF, with groove
- With two connectors (with threads GL 14 /GL 18 or ball flanges KF 15)
- Made of DURAN™ tubing, other sizes on request
- Delivery with 2 plastic olives GL14/18 and screw caps
Spécification
1 de chaque |