Learn More
Lenz Laborglasintrumente Reaction Vessels, Spherical, with Thermostatic Jacket and Withdrawal Valve
Made of high quality materials. Each manufacturing step is tested through an extensive quality management system, based on DIN ISO 9001/EN 29001.
Marque: Lenz Laborglasintrumente 06041588
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Description
- Sans graduation, avec bride de laboratoire LF, avec rainure
- Avec deux connecteurs (filetages GL 14/GL 18 ou brides à billes KF 15)
- Tubulure DURAN™, autres tailles sur demande
- Livraison avec 2 olives en plastique GL 14/18 et des bouchons à vis
Spécification
10 L | |
525 mm | |
350 mm |
Verre Duran | |
Bride de laboratoire 200 LF, rainure et deux connecteurs (KF 15) | |
1 de chaque |