Learn More
RAB11A Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marque:  Invitrogen 715300
454.10 EUR valable jusqu'au 2025-05-31
Utilisez le code promo "25977" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10765163
  • 486.00€ / 100µg
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
This polyclonal antibody reacts specifically with the human Rab11A protein. Cross-reactivity with other Rab family members has not been detected. Positive control: Human HEK-293 cells
RAB11A Polyclonal antibody specifically detects RAB11A in Canine, Human, Mouse, Non-human Primate, Rabbit, Rat samples. It is validated for ELISA, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunomicroscopy, Immunoprecipitation, Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Afficher plus
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
1 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotAC409990 Type de certificatCertificat d’analyse Date04/04/2025 Catalog Number
Nom du produit
RAB11A Polyclonal Antibody, Invitrogen™ > 100 μg; Unconjugated