Learn More
Allonge coudée Quickfit™
Allonge coudée sans évent
38.20€ - 193.00€
Spécification
Matériau | Verre borosilicaté |
---|---|
Type de produit | Adaptateur pour récepteur |
Code produit | Marque | Hauteur (métrique) | Taille du cône | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Hauteur (métrique) | Taille du cône | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12415376
|
Quickfit
RA9/11 |
90 mm | 14/23 |
38.20€
1 pièce |
Expédition estimée: 08-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12425376
|
Quickfit
RA9/22 |
100 mm | 19/26 |
38.40€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12059111
|
Quickfit
RA9/33 |
125 mm | 24/29 |
44.35€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12069111
|
Quickfit
RA9/44 |
140 mm | 29/32 |
64.70€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15547950
|
Quickfit
RA9/23 |
110 mm | 24/29 |
193.00€
5 pièces |
Expédition estimée: 08-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Les adaptateurs d’allonge coudée Quickfit™ sont proposés dans différentes tailles de cônes.
- Allonge coudée sans évent
Spécification
Verre borosilicaté | |
Adaptateur pour récepteur |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Allonge coudée Quickfit™