Learn More
Allonge coudée Quickfit™
Allonge coudée sans évent
Marque:  Quickfit RA9/33
40.26 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24138" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 12059111
  • 44.35€ / 1 pièce
Expédition estimée: 12-06-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Les adaptateurs d’allonge coudée Quickfit™ sont proposés dans différentes tailles de cônes.
  • Allonge coudée sans évent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Verre borosilicaté
4,9 in
Adaptateur pour récepteur
125 mm
24/29
Documents
One moment while we fetch your results.
Nom du produit
Allonge coudée Quickfit™ > Taille du cône : 24/29 ; Taille de la prise : 24/26 ; Hauteur : 125 mm