Learn More
Bouchon en verre soufflé creux hexagonal Quickfit™
Parfaitement adapté à une utilisation avec des fioles jaugées.
59.95€ - 175.00€
Code produit | Marque | Joint conique standard | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Joint conique standard | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12421788
|
Quickfit
TRF691 |
43392 |
79.40€
10 pièces |
Expédition estimée: 18-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
13160063
|
Quickfit
TRF693 |
14/23 |
103.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 02-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12491788
|
Quickfit
TRF699 |
45/40 | N/A | ||||||
12481788
|
Quickfit
TRF698 |
NS 34/35 |
159.00€
5 pièces |
Expédition estimée: 10-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12471788
|
Quickfit
TRF697 |
NS 29/32 |
175.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 02-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12461788
|
Quickfit
TRF696 |
NS 24/29 |
157.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 18-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11339093
|
Quickfit
TRF690 |
NS 7/16 |
59.95€
10 pièces |
Expédition estimée: 04-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12451788
|
Quickfit
TRF695 |
NS 19/26 |
84.15€
10 pièces |
Expédition estimée: 02-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
13150063
|
Quickfit
TRF692 |
NS 12/21 |
74.35€
10 pièces |
Expédition estimée: 18-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Parfaitement adapté à une utilisation avec des fioles jaugées.
- L’extrémité inférieure fermée du bouchon comporte un “égouttoir” pour que le liquide collé retombe dans le flacon
- La tête hexagonale empêche le bouchon de rouler et offre une bonne préhension
- La tête plate permet de poser le bouchon à l’envers afin d’éviter toute contamination de la surface rodée
- Construction creuse soufflée pour plus de légèreté
Spécification
Fioles jaugées |