Learn More
Bouchon en verre soufflé creux hexagonal Quickfit™
Parfaitement adapté à une utilisation avec des fioles jaugées.
Marque:  Quickfit TRF692
Code produit. 13150063
  • 74.35€ / 10 pièces
Expédition estimée: 18-03-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Parfaitement adapté à une utilisation avec des fioles jaugées.
  • L’extrémité inférieure fermée du bouchon comporte un “égouttoir” pour que le liquide collé retombe dans le flacon
  • La tête hexagonale empêche le bouchon de rouler et offre une bonne préhension
  • La tête plate permet de poser le bouchon à l’envers afin d’éviter toute contamination de la surface rodée
  • Construction creuse soufflée pour plus de légèreté
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Fioles jaugées
43455
Verre
10/boîte
NS 12/21
Verre soufflé creux