Learn More
Bouchon en verre soufflé creux hexagonal Quickfit™
Parfaitement adapté à une utilisation avec des fioles jaugées.
Marque: Quickfit TRF699
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Parfaitement adapté à une utilisation avec des fioles jaugées.
- Lower closed end of stopper features drip-tip to ensure adhered liquid is returned to flask
- Hexagonal head prevents stopper from rolling and provides good grip
- Flat head allows stopper to be stood on end, thus preventing contamination of ground surface
- Hollow-blown to reduce weight
Spécification
Fioles jaugées | |
5/Pk. | |
45/40 | |
Borosilicate Glass |