Learn More
Bouchon en verre soufflé creux hexagonal Quickfit™
Parfaitement adapté à une utilisation avec des fioles jaugées.
Marque: Quickfit TRF690
53.83 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Description
Parfaitement adapté à une utilisation avec des fioles jaugées.
- L’extrémité inférieure fermée du bouchon comporte un “égouttoir” pour que le liquide collé retombe dans le flacon
- La tête hexagonale empêche le bouchon de rouler et offre une bonne préhension
- La tête plate permet de poser le bouchon à l’envers afin d’éviter toute contamination de la surface rodée
- Construction creuse soufflée pour plus de légèreté
Spécification
Fioles jaugées | |
43297 | |
Verre |
10/boîte | |
NS 7/16 | |
Verre soufflé creux |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Bouchon en verre soufflé creux hexagonal Quickfit™ > Taille du cône : NS 7/16
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu