Learn More
Condenseur Liebig en verre borosilicaté Quickfit™
Réfrigérant à chemise d’eau apprécié et adapté aux applications de distillation et de reflux. Le réfrigérant Liebig en verre cosilicaté Quickfit possède des connecteurs filetés en plastique amovibles pour tuyaux.
Marque:  Quickfit C1/22/SC
Code produit. 12049652
  • 76.35€ / 1 pièce
Expédition estimée: 06-06-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Réfrigérant à chemise d’eau apprécié et adapté aux applications de distillation et de reflux. Le réfrigérant Liebig en verre cosilicaté Quickfit possède des connecteurs filetés en plastique amovibles pour tuyaux.
  • Conformes à la norme DIN 12576
  • Réfrigérant à chemise d’eau apprécié et adapté aux applications de distillation et de reflux
  • Avec connecteurs filetés en plastique amovibles pour une fixation facile et sûre des tuyaux en caoutchouc
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
DIN 12576
Convient à la distillation et aux applications de reflux
530 mm
Verre borosilicaté
Surface x 102 msup2/sup : 2,00
400 mm
19/26
Condenseur Liebig
Documents
Product Information
Nom du produit
Condenseur Liebig en verre borosilicaté Quickfit™ > Taille du cône : 19/26 ; Longueur : 530 mm ; Longueur effective : 398 mm