Learn More
Julabo™ Bains de refroidissement à recirculation avec compresseur d’eau
Utilisation pour des applications de refroidissement de routine en laboratoire et dans des lieux de travail industriels. Les bains réfrigérants à recirculation Julabo™ avec compresseur à eau sont dotés d’un affichage LED large et lumineux.
Marque: Julabo™ 9673017
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Conception ergonomique et fonctionnement simple
- Clavier antiéclaboussures avec interrupteur principal intégré
- Microprocesseur avec régulation de la température PID fiable
- Indicateur du niveau de remplissage
- Pompes à immersion puissante, adaptées au fonctionnement en continu
- Température admissible de retour +80°C
- Remplissage facile par le haut avec couvercle de protection à charnières
- Protection en cas de faible niveau de liquide avec alarmes visuelle et sonore
- Cuves de bains en acier inox intégrées
- Grille d’aération amovible pour le nettoyage du condenseur
- Dispositif de vidange à l’avant
- Sans fentes latérales
- Interface RS232 pour connexion PC
- Classe IP conforme à la norme CEI 60529:21
- Indicateur de pression
- Dérivation réglable pour pression de la pompe
- Eau refroidie
- Sortie d’alarme, contact inverseur libre de potentiel (max. 30 VA)
Spécification
12 à 17 L | |
0,3 kW à -20°C, 0,75 kW à -10°C, 1 kW à 0°C, 1,4 kW à 10°C, 1,7 kW à 20°C (milieu | |
Pour un refroidissement respectueux de l’environnement | |
7.2 à 43.5 psi | |
R404A | |
76 cm | |
64 cm | |
230 V, 50/60 Hz | |
50 / 60 Hz |
CE, CEI 60529: 21 | |
40 l/min | |
5°C à 40°C | |
FLW1703 | |
± 0,5°C | |
50 cm | |
91 kg | |
230 V |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Julabo™ Bains de refroidissement à recirculation avec compresseur d’eau > Capacité : 12 à 17 litres ; Plage : -20 à40 deg.C ; débit de la pompe :40 l/min ; capacité de refroidissement : 0,3 kW à -20 deg.C, 0,75 kW à -10 deg.C, 1 kW à 0 deg.C, 1,4 kW à 10 deg.C, 1,7 kW à 20 deg.C (milieu éthanolique)
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu