Learn More
Condenseur Liebig en verre borosilicaté Quickfit™
Réfrigérant à chemise d’eau apprécié et adapté aux applications de distillation et de reflux. Le réfrigérant Liebig en verre cosilicaté Quickfit possède des connecteurs filetés en plastique amovibles pour tuyaux.
70.15€ - 118.00€
Spécification
Certifications/Conformité | DIN 12576 |
---|---|
Matériau | Verre borosilicaté |
Type | Condenseur Liebig |
À utiliser avec (application) | Convient à la distillation et aux applications de reflux |
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
11391845
|
Quickfit
C1/00 |
135 mm |
92.70€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11301855
|
Quickfit
C1/12/SC |
340 mm |
76.35€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
12019652
|
Quickfit
C1/11/SC |
260 mm |
97.85€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
12644911
|
Quickfit
C1/12/25/SC |
380 mm |
75.85€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
12039652
|
Quickfit
C1/13/SC |
390 mm |
70.15€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11321855
|
Quickfit
C1/23/SC |
535 mm |
80.95€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
12575057
|
Quickfit
C1/14/25/SC |
400 mm |
118.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
12059652
|
Quickfit
C1/44/SC |
550 mm |
118.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
12049652
|
Quickfit
C1/22/SC |
530 mm |
76.35€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
Réfrigérant à chemise d’eau apprécié et adapté aux applications de distillation et de reflux. Le réfrigérant Liebig en verre cosilicaté Quickfit possède des connecteurs filetés en plastique amovibles pour tuyaux.
- Conformes à la norme DIN 12576
- Réfrigérant à chemise d’eau apprécié et adapté aux applications de distillation et de reflux
- Avec connecteurs filetés en plastique amovibles pour une fixation facile et sûre des tuyaux en caoutchouc
Spécification
DIN 12576 | |
Verre borosilicaté | |
Condenseur Liebig | |
Convient à la distillation et aux applications de reflux |