Learn More
Condenseur Liebig en verre borosilicaté Quickfit™
Réfrigérant à chemise d’eau apprécié et adapté aux applications de distillation et de reflux. Le réfrigérant Liebig en verre cosilicaté Quickfit possède des connecteurs filetés en plastique amovibles pour tuyaux.
Marque: Quickfit C1/11/SC
64.45 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Description
Réfrigérant à chemise d’eau apprécié et adapté aux applications de distillation et de reflux. Le réfrigérant Liebig en verre cosilicaté Quickfit possède des connecteurs filetés en plastique amovibles pour tuyaux.
- Conformes à la norme DIN 12576
- Réfrigérant à chemise d’eau apprécié et adapté aux applications de distillation et de reflux
- Avec connecteurs filetés en plastique amovibles pour une fixation facile et sûre des tuyaux en caoutchouc
Spécification
DIN 12576 | |
260 mm | |
Verre borosilicaté |
Convient à la distillation et aux applications de reflux | |
14/23 | |
Condenseur Liebig |
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Laboratoire de prestation de services analyses et contrôles
Bénéficiez de réductions importantes sur les produits nécéssaires à vos analysesCode promotionnel: 24138Expire: 2025-04-30