Learn More
Invitrogen™ Qubit™ Flex Pyrogen-Free Tube Strips
Invitrogen Qubit Flex Pyrogen Free Tube Strips are clear 8 x 200-μL thin-walled tubes with attached flat caps.
Marque: Invitrogen™ Q32893
213.56 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24107" pour bénéficier de cette offre.
Description
Invitrogen Qubit Flex Pyrogen Free Tube Strips are clear 8 x 200-μL thin-walled tubes with attached flat caps designed for use with the Qubit Flex Fluorometer (Cat. No. Q33327) and the Qubit Endotoxin Detection Assay Kit (Cat. No. Q32891).
Notes
• For DNA, RNA, and protein quantification use Qubit Flex Assay Tube Strips (Cat. No. Q33252).
Spécification
Assay Tube Strip | |
120 strips | |
Fluorimètre Qubit Flex |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.