Learn More
Fisherbrand™ Support de gel de séquençage
Gels de séquençage sans bulle en moins de trois minutes
Marque:  Fisherbrand™ SGC-1
Code produit. 11957515
Includes: Plateau de séparation réglable, boutons de réglage de largeur et 12 pinces de fixation
Description
Description
Support de coulage
• Pour plaques de largeur 20 à 42cm et de longueur 48cm
• Le gel coulé en même temps que la plaque à encoche glisse le long de la plaque pleine
• Support de coulage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
12,2 cm
71 cm
Support de gel de séquençage
21 cm
7,8 à 16,5 po
20 à 42 cm
25,7 po
Nom du produit
Fisherbrand™ Support de gel de séquençage > Dimensions du gel : 20 à 42 x 48 cm