Learn More
Applied Biosystems™ Kit QuantStudio 1
Offre des fonctionnalités de base parfaites pour ceux qui ne sont pas familiers avec la qPCR ou qui ont un budget limité. Malgré son coût abordable, le système QuantStudio 1 offre la qualité, la fiabilité et une expérience utilisateur avancée.
Marque: Applied Biosystems™ A42875
Description
- Tactile—Grand écran tactile interactif de 8,5 pouces
- Bloc fixe—un bloc isotherme fixe à 96 puits de 0,2 ml avec un tiroir manuel à ouverture facile
- Volume de réaction—10–100 μL
- Capacité de multiplexage—offre les trois filtres d’excitation et d’émission les plus fréquemment utilisés: FAM, VIC et ROX
- Protocoles—modèles de protocoles pré-optimisés
- Logiciel—logiciel intuitif qui prend en charge l’analyse par un navigateur Web ou un ordinateur de bureau
- Colorants—trois filtres calibrés pour les colorants FAM/SYBR Green/SYTO 9, VIC/HEX/TET/JOE et JUN/ROX/Texas Red
- Sensibilité—détectent des différences de seulement 1,5 fois les quantités dans les réactions uniplexes
- Dimensions (H x L x P) et poids—40 x 27 x 50 cm, < 26 kg
Spécification
PC (tour) | |
96 | |
40 cm | |
Garantie fabricant de 1 an + 3 ans d’assistance ABRC PLUS | |
4°C à 99,9°C | |
QuantStudio 1 | |
0,2 ml (96 puits) | |
Colorants FAM/SYBR Green/SYTO 9, VIC/HEX/TET/JOE, JUN/ROX/Texas Red | |
96 puits |
0,4°C | |
Écran tactile | |
27 cm | |
50 cm | |
3,5°C/s | |
450-600 nm, 500-640 nm | |
Jusqu’à 3 cibles | |
26 kg |