Learn More
Molecular Probes™ Probénécide, soluble dans l’eau
Probénécide, soluble dans l’eau
Marque:  Molecular Probes™ P36400
350.36 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24107" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 11529306
  • 466.00€ / 770mg
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Le probénécide est couramment utilisé pour inhiber les transporteurs d’anions organiques situés dans la membrane cellulaire. Ces transporteurs peuvent extruder des colorants et des indicateurs et contribuer ainsi à un faible chargement ou à un signal de fond élevé dans des dosages basés sur la rétention des colorants ou des indicateurs à l’intérieur des cellules. L’utilisation de probénécide afin de bloquer l’écoulement des colorants intracellulaires a d’abord été décrite par Di Virgilio et al. (1990), et il a été utilisé avec une large gamme de colorants anioniques et de conjugués. La forme acide libre couramment utilisée du probénécide est difficile à dissoudre, nécessitant NaOH 1 M pour la mettre en solution. Notre probénécide soluble dans l’eau (P36400) se dissout rapidement dans le tampon de dosage et élimine le besoin de manipuler du NaOH caustique. Le probénécide soluble dans l’eau est inclus dans les kits d’analyse de calcium Fluo-4 NW (F36205, F36206) et est également disponible séparément.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
10 x 77 mg
Température ambiante
Solide
Réactif de marquage cellulaire
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
Sécurité et traitement
Afficher plus
FDS
Documents
Documents
Manuals
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot2935434 Type de certificatCertificat d’analyse Date06/07/2024 Catalog NumberP36400
Numéro de lot2810926 Type de certificatCertificat d’analyse Date16/02/2024 Catalog NumberP36400
Numéro de lot2743073 Type de certificatCertificat d’analyse Date29/09/2023 Catalog NumberP36400
Numéro de lot2600149 Type de certificatCertificat d’analyse Date31/05/2023 Catalog NumberP36400
Numéro de lot2549291 Type de certificatCertificat d’analyse Date04/11/2022 Catalog NumberP36400
Promotions
Promotions
  • Plusieurs fabricants
    Profitez de remises importantes sur une sélection de produits très appréciés par nos clients, comme les produits chimiques, les produits indispensables du laboratoire, le matériel lié aux sciences de la vie, les consommables et les produits de sécurité.
    Code promotionnel: 24155
    Expire2025-04-30
    Jours
    29
    Heures
    16
    Minutes
    44
    Secondes
    7
    Hot Deal
    *La remise sera appliquée aux commandes éligibles reçues par Fisher Scientific entre le 01/03/2025 et le 30/04/2025. Le code promotionnel doit être renseigné lors de la commande. La remise s'applique sur le prix affiché en vigueur au moment où la commande est reçue. La promotion ne peut être cumulée avec d'autres remises ou promotions. L'offre est nulle et non avenue si interdite, assujettie à des exigences de licence ou restreinte par des lois ou réglementations fédérales, nationales, régionales ou locales, ou des politiques institutionnelles et gouvernementales. D'autres restrictions peuvent s'appliquer.
    Conditions générales de vente Voir détails promo
  • Plusieurs fabricants
    Tombez amoureux avec de grandes économies
    Code promotionnel: 24107
    Expire2025-04-30
    Jours
    29
    Heures
    16
    Minutes
    44
    Secondes
    7
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Molecular Probes™ Probénécide, soluble dans l’eau > 10 x 77mg