Learn More
Applied Biosystems™ Kit QuantStudio 1
Code produit. p-7161530 Tous les produits Applied Biosystems Produits
Click to view available options
Contenu et stockage:
PC (ordinateur portable)
PC (tour)
Pas de PC
Garantie:
Garantie fabricant de 1 an + 1 an d’assistance ABRC PLUS
Garantie fabricant de 1 an + 1 an d’extension de garantie (1 maintenance programmée)
Garantie fabricant de 1 an + 1 an d’extension de garantie (pas de maintenance programmée), réparation au dépôt avec instrument de prêt
Garantie fabricant de 1 an + 3 ans d’assistance ABRC PLUS
Excitation:
450 à 600 nm/ 500 à 640 nm
450-600 nm, 500-640 nm
Éclairage LED blanc lumineux
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 16110371
Marque: Applied Biosystems™ A42876
Offre des fonctionnalités de base parfaites pour ceux qui ne sont pas familiers avec la qPCR ou qui ont un budget limité. Malgré son coût abordable, le système QuantStudio 1 offre la qualité, la fiabilité et une expérience utilisateur avancée.
  • Tactile—Grand écran tactile interactif de 8,5 pouces
  • Bloc fixe—un bloc isotherme fixe à 96 puits de 0,2 ml avec un tiroir manuel à ouverture facile
  • Volume de réaction—10–100 μL
  • Capacité de multiplexage—offre les trois filtres d’excitation et d’émission les plus fréquemment utilisés: FAM, VIC et ROX
  • Protocoles—modèles de protocoles pré-optimisés
  • Logiciel—logiciel intuitif qui prend en charge l’analyse par un navigateur Web ou un ordinateur de bureau
  • Colorants—trois filtres calibrés pour les colorants FAM/SYBR Green/SYTO 9, VIC/HEX/TET/JOE et JUN/ROX/Texas Red
  • Sensibilité—détectent des différences de seulement 1,5 fois les quantités dans les réactions uniplexes
  • Dimensions (H x L x P) et poids—40 x 27 x 50 cm, < 26 kg
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Pas de PC
Uniformité thermique 0,4°C
Capacité 96
Type d’affichage Écran tactile
Hauteur (métrique) 40 cm
Largeur (métrique) 27 cm
Garantie Garantie fabricant de 1 an + 1 an d’extension de garantie (pas de maintenance programmée), réparation au dépôt avec instrument de prêt
Profondeur (métrique) 50 cm
Gamme de températures 4°C à 99,9°C
Montée en température max. 3,5°C/s
Description QuantStudio 1
Excitation 450-600 nm, 500-640 nm
Volume (métrique) d’échantillon de bloc thermique 0,2 ml (96 puits)
Multiplex Jusqu’à 3 cibles
Colorants pré-étalonnés Colorants FAM/SYBR Green/SYTO 9, VIC/HEX/TET/JOE, JUN/ROX/Texas Red
Poids 26 kg
Configurations des blocs 96 puits