Learn More
Applied Biosystems™ Kit QuantStudio 5
Grâce aux fonctions de sécurité intégrées, aux flux de travail verrouillés, à la gestion des comptes utilisateur et aux options d’analyse sur bureau ou navigateur Web, le système de PCR en temps réel QuantStudio 5 vous permet de vous connecter à vos données plus facilement que jamais et offre des performances et une qualité irréprochables.
Marque:  Applied Biosystems™ A30395
Code produit. 15731218
  • 60625.00€ / 1 pièce
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Le système de PCR en temps réel QuantStudio 5 est disponible à partir de l’ETR sous forme de kits avec :
  • Blocs thermiques à 96 puits : blocs thermiques de 0,1 ml ou 0,2 ml ou blocs thermiques à 384 puits
  • Formation SmartStart Orientation d’une demi-journée ou d’une journée complète
  • Sans PC en tant qu’unité autonome avec écran tactile ou ordinateur portable ou tour supplémentaire pour répondre aux besoins des laboratoires
  • Sélection d’une couverture de garantie supplémentaire en fonction des besoins des utilisateurs
Caractéristiques principales :
  • Accédez, analysez et partagez des données à tout moment, n’importe où— Surveillez à distance vos cycles, analysez des ensembles de données sophistiqués en quelques minutes, stockez des données dans un espace sécurisé et partagez des résultats en ligne avec vos collègues dans les établissements et dans le monde entier, grâce au logiciel basé sur navigateur Web. Surveillez vos cycles en temps réel à partir d’un appareil mobile grâce à l’application mobile Instrument Connect.
  • Obtenez des résultats fiables— Détectez des différences de quantité cible de seulement 1,5 fois dans les réactions uniplexes et obtenez 10 échelles dynamiques linéaires.
  • Établissez facilement des procédures d’exploitation standard et de conformité— Les modèles de protocole verrouillés, le retour de contrôle de la qualité (CQ) en cours d’exécution et la traçabilité du CQ des consommables offrent un meilleur contrôle des données expérimentales. L’exportation dans le langage RDML (Real-Time PCR Data Markup Language) est disponible pour la compatibilité avec les directives MIQE.
  • Permet un gain de temps précieux— 6 zones de température indépendantes pour exécuter plusieurs expériences simultanément. Un cycle thermique rapide est également disponible et permet d’obtenir des résultats en moins de 30 minutes.
  • Démarrage rapide— L’instrument est étalonné en usine pour une précision optique et thermique, une installation rapide et une utilisation immédiate.
  • Ignorez la courbe d’apprentissage— Avec les modèles de protocole préoptimisés, la formation est plus courte pour les nouveaux utilisateurs, ce qui vous permet de vous concentrer sur vos recherches.
  • Optimisation de l’espace de travail sur la paillasse— L’instrument compact peut être configuré comme une unité autonome ou avec un ordinateur pour répondre à la plupart des besoins du laboratoire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
0,25°C
0,4°C
Écran tactile
27 cm
50 cm
QuantStudio 5
Éclairage LED blanc lumineux
0,2 µl (384 puits)
5 filtres couplés, 384 puits
384 puits
PC (tour)
384
40 cm
Garantie fabricant de 1 an + 1 ans d’extension de garantie (pas de maintenance programmée)
4°C à 99,9°C
384 puits : 3,5°C/s
384 puits, 450 à 650 nm/ 500 à 700 nm
384 puits jusqu’à 5 cibles
FAM/SYBR Green, VIC/JOE/HEX/TET, ABY/NED/TAMRA/Cy™3, JUN, ROX/ Texas Red, Mustang Purple, Cy™5/LIZ™, Cy™ 5.5
Nom du produit
Applied Biosystems™ Kit QuantStudio 5 > Ordinateur : Tour de PC, bloc : 384 puits, Garantie : Garantie fabricant de 1 an + 1 ans d’extension de garantie (pas de maintenance programmée)