Learn More
Thermo Scientific™ Quanti-Cult Plus™ Escherichia coli ATCC™ 25922™
Bénéficiez d’une identification rapide et précise des organismes microbiologiques avec des organismes biologiques réels se développant sur des milieux de culture microbiologiques frais enrichis.
Marque:  Thermo Scientific™ R4717050
1259.95 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 12966037
  • 1300.00€ / 10 pièces
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Le Quanti-Cult Plus™ Escherichia coli ATCC™ 25922™ de Thermo Scientific™ se présente sous la forme d’un film de microorganismes conservés à l’intérieur du bouchon d’un flacon en plastique.
  • Aucune dilution de série requise
  • Fournit <100 unités formant des colonies (CFU) dans un seul inoculum de 0.1 ml <100 colony forming units (CFUs) in a single 0,1mL inoculum
  • 10 flacons de tests / flacons de contenu reconstitué ; 100 tests / kits
  • Prêts pour la réhydratation
  • Pour une utilisation dans les procédures de contrôle qualité
Comprend :
10 flacons d’organismes préservés et 10 flacons de réhydratation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
Espèces d’Escherichia
Escherichia coli ATCC™ 25922™
Espèces d’Escherichia
CQ quantitatif
Souche FDA Seattle 1946 ; DSM 1103 ; NCIB 12210
25922™*
Quanti-Cult Plus
Bacilles à gram-négatif
10/boîte
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Product Certifications
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot228704 Type de certificatCertificat d’analyse Date18/02/2025 Catalog NumberR4717050
Numéro de lot189622 Type de certificatCertificat d’analyse Date26/11/2024 Catalog NumberR4717050
Numéro de lot141369 Type de certificatCertificat d’analyse Date22/07/2024 Catalog NumberR4717050
Numéro de lot539530 Type de certificatCertificat d’analyse Date15/04/2024 Catalog NumberR4717050
Numéro de lot814505 Type de certificatCertificat d’analyse Date05/04/2024 Catalog NumberR4717050
Promotions
Promotions
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Thermo Scientific™ Quanti-Cult Plus™ Escherichia coli ATCC™ 25922™ > Escherichia coli ; ATCC : 25922 ; Quanti-Cult Plus
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.
*L’emblème ATCC Licensed Derivative, le logo ATCC Licensed Derivative et les marques du catalogue ATCC sont des marques commerciales d’ATCC™ et sont utilisés sous licence.