missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

clikeco Dasri

Le service lié au produit comprend : La mise en place des contenants, la collecte et le remplacement de ces derniers, le traitement de vos déchets par des filières agréées, la gestion de vos documents réglementaires et la délivrance de labels certifiant votre démarche engagée.

Marque:  clikeco XXX51

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 13454720

  • 87.35€ / 1 pièce
Expédition estimée: 07-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Description

Description

  • Pour une sécurité accrue, il est équipé de plusieurs dispositifs afin d'éviter tout contact avec les déchets
  • Système de fermeture temporaire par clipsage et définitive par collage
  • Assemblage rapide et facile
  • Dispose de poignées solides et ergonomiques pour une manutention aisée
  • Sac plastique fourni pour empêcher les fuites et les odeurs
  • Fabriqué en carton étanche
  • Conforme à la réglementation européenne en vigueur

Le service lié au produit comprend :

  1. L'étude de vos besoins
  2. La mise à disposition des contenants
  3. La collecte et le remplacement des contenants sous 72H
  4. L'acheminement en centre de traitement de proximité et agréé favorisant la valorisation de vos déchets
  5. L'édition et le suivi de vos documents réglementaires
  6. La délivrance du label et des outils de communication clikeco valorisant votre engagement
Spécification

Spécification

41.64 L
Yellow, Orange
Reusable
Non autoclavable
Cardboard
11 gal.
30 x 30 x 58 cm
Non stérile
Leakproof Plastic Bag
Waste Collector
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents Certificats
Promotions

Promotions

Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit
clikeco Dasri > Capacity: 11 gal.

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis