Learn More
Asecos™ Armoires de stockage de sécurité jaunes à une porte Q-CLASSIC-90
Pour le stockage sûr et approuvé de substances dangereuses inflammables dans les zones de travail.
Marque: Asecos™ 3007204033600
Description
- Conception extrêmement robuste avec surface anti-rayures
- Portes à triple charnière
- Éléments de sécurité assemblés à l’extérieur du compartiment de stockage pour une protection accrue contre la corrosion
- Base de transport intégrée pour un transport simple sur place
- L’armoire peut être transportée à la verticale par les portes
- Les pieds réglables de la base permettent une compensation sûre et rapide des petites irrégularités de la surface
- Conception moderne bicolore : choix parmi sept couleurs de porte différentes
- Étiquetage sans texte pour une utilisation optimale à l’international
- Portes verrouillables avec un verrou cylindrique, armoires pouvant être intégrées par le client dans un système de fermeture existant
- L’indicateur d’état du verrouillage (rouge / vert) signale l’état de verrouillage
- Conduits d’air intégrés prêts à être raccordés (DN 75) à un système d’évacuation technique
- Inspection visuelle de la fonction d’air d’échappement dans la grille d’échappement (rotor de ventilateur rotatif)
- Disponibles avec différentes combinaisons de tiroirs, d’étagères réglables en hauteur et de bacs inférieurs de collecte pour les fuites
- Conforme aux normes EN 14470-1 et TRGS 510
- Résistance au feu de 90 minutes
Spécification
EN 14470-1 | |
615 x 599 x 1953 mm | |
Stockage de substances dangereuses inflammables | |
1 | |
Jaune |
3 étagères, 1 insert perforé, 1 bac collecteur inférieur | |
Triple charnière | |
3 étagères de 75 kg chacune ; insert de 75 kg ; bac de 22 L | |
313,5 kg | |
Armoire de stockage de sécurité |