Learn More
IKA™ Axes d’agitation accessoires pour agitateurs verticaux et SteadyStir™
Générez un flux axial dans le récipient avec ces axes d’agitation. Les axes d’agitation IKA™ pour agitateurs verticaux SteadyStir™ et IKA™ sont conçus pour des vitesses moyennes à élevées.
Marque:  IKA™ 0002387900
655.50 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24138" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10201961
  • 714.15€ / 1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Turbulence élevée, forces de cisaillement élevées
  • Réduction des particules
  • Utilisé à des vitesses moyennes à élevées
† Revêtement en PTFE
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
3,9 in
100 mm
13,8 in
R 1302
Agitateur dissolveur
0,4 in
10 mm
350 mm
1000 tr/min max.
AISI 316L (1.4571)
Nom du produit
IKA™ Axes d’agitation accessoires pour agitateurs verticaux et SteadyStir™ > R 1302, agitateur, dissolution