Learn More
Asecos™ Armoires de stockage de sécurité jaunes à une porte Q-CLASSIC-90
Pour le stockage sûr et approuvé de substances dangereuses inflammables dans les zones de travail.
sur devis
Spécification
Certifications/Conformité EN 14470-1
Couleur Jaune
Dimensions (P x L x H) 615 x 599 x 1953 mm
Type de produit Armoire de stockage de sécurité
Modèle de porte Triple charnière
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Capacité de charge Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Capacité de charge Prix Quantité et disponibilité  
15516855
Voir les accessoires Afficher les documents
Asecos™
3007204033600
3 étagères de 75 kg chacune ; insert de 75 kg ; bac de 22 L
sur devis
1 pièce
N/A
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
15623667
Voir les accessoires Afficher les documents
Asecos™
3007204033608
4 tiroirs de 25 kg/5 L chacun
sur devis
1 pièce
N/A
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Description
Description
  • Conception extrêmement robuste avec surface anti-rayures
  • Portes à triple charnière
  • Éléments de sécurité assemblés à l’extérieur du compartiment de stockage pour une protection accrue contre la corrosion
  • Base de transport intégrée pour un transport simple sur place
  • L’armoire peut être transportée à la verticale par les portes
  • Les pieds réglables de la base permettent une compensation sûre et rapide des petites irrégularités de la surface
  • Conception moderne bicolore : choix parmi sept couleurs de porte différentes
  • Étiquetage sans texte pour une utilisation optimale à l’international
  • Portes verrouillables avec un verrou cylindrique, armoires pouvant être intégrées par le client dans un système de fermeture existant
  • L’indicateur d’état du verrouillage (rouge / vert) signale l’état de verrouillage
  • Conduits d’air intégrés prêts à être raccordés (DN 75) à un système d’évacuation technique
  • Inspection visuelle de la fonction d’air d’échappement dans la grille d’échappement (rotor de ventilateur rotatif)
  • Disponibles avec différentes combinaisons de tiroirs, d’étagères réglables en hauteur et de bacs inférieurs de collecte pour les fuites
  • Conforme aux normes EN 14470-1 et TRGS 510
  • Résistance au feu de 90 minutes
Spécification
Spécification
EN 14470-1
615 x 599 x 1953 mm
Triple charnière
1
Jaune
Armoire de stockage de sécurité
Stockage de substances dangereuses inflammables
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Asecos™ Armoires de stockage de sécurité jaunes à une porte Q-CLASSIC-90