Learn More
Vitlab™ Entonnoir à poudre, transparent, en polypropylène
Utilisez ces entonnoirs pour toute une variété d’applications d’embouteillage et de décantation dans l’industrie alimentaire. Les entonnoirs à poudre en PP transparents VITLAB™ possèdent une tige courte et large. Idéal pour le transfert de substances en poudre ou en granulés.
Marque:  Vitlab™ 70794
Code produit. 10557561
Description
Description
  • Entonnoir en PP transparent
  • Débit rapide grâce à une inclinaison de 60°
Spécification
Spécification
65mm
Polypropylène
60°
Adaptés au contact avec les denrées alimentaires
15mm
68 mm
Autoclavables
25mm
Nom du produit
Vitlab™ Entonnoir à poudre, transparent, en polypropylène > Hauteur : 68 mm ; diamètre externe de tige : 15 mm