Learn More
Pyridine, 99,5 %, extra sec, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Pyridine |
Point de fusion | -42.0°C |
Couleur | Incolore |
Densité | 0.9780g/mL |
Point d’ébullition | 115.0°C to 116.0°C |
Quantité | 100 mL |
Point d’éclair | 17°C |
Spectre IR | Authentique |
Conditionnement | Flacon en verre AcroSeal™ |
Forme physique | Liquide |
Afficher plus |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
2494436 | Certificat d’analyse | 31/01/2025 | 339421000,339420010,339420025 |
2412646 | Certificat d’analyse | 31/01/2025 | 339421000,339420010,339420025 |
2416407 | Certificat d’analyse | 30/01/2025 | 339421000,339420010,339420025 |
1989709 | Certificat d’analyse | 27/01/2025 | 339421000,339420010,339420025 |
1992734 | Certificat d’analyse | 27/01/2025 | 339421000,339420010,339420025 |
Sécurité et traitement
- Pyridine
- Dangers
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H312-Nocif par contact cutané.
- H332-Nocif par inhalation.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
RUO – Usage exclusivement réservé à la recherche