Learn More
Chlorure de mercure(II), + 99,5 %, réactif ACS, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Mercury(II) chloride |
Couleur | Blanc |
Forme physique | Cristaux ou poudre cristalline |
Quantité | 100 g |
Plage de pourcentage du dosage | 99.5+% |
Formule linéaire | HgCl2 |
Fieser | 01,652; 05,427; 06,359; 09,291; 11,467; 12,304; 13,175; 15,200 |
Merck Index | 15, 5943 |
Poids de la formule | 271.5 |
Pourcentage de pureté | ≥99.5% |
Afficher plus |
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0458781 | Certificat d’analyse | 18/12/2023 | 423935000,423930050,423931000,423930025 |
A0455857 | Certificat d’analyse | 28/08/2023 | 423935000,423930050,423931000,423930025 |
A0453588 | Certificat d’analyse | 25/08/2023 | 423935000,423930050,423931000,423930025 |
A0398048 | Certificat d’analyse | 14/12/2022 | 423935000,423930050,423931000,423930025 |
A0375024 | Certificat d’analyse | 13/12/2022 | 423935000,423930050,423931000,423930025 |
Sécurité et traitement
- Mercury(II) chloride
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
- H300-Mortel en cas d'ingestion.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
- H361f-Susceptible de nuire à la fertilité.
- H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
- H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.