Learn More
Pyridine, 99,5 %, extra sec sur tamis moléculaire, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
1 L
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre AcroSeal™
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Pyridine |
Point de fusion | -42.0°C |
Note relative au nom | Over Molecular Sieves |
Couleur | Incolore |
Densité | 0.9780g/mL |
Point d’ébullition | 115.0°C to 116.0°C |
Quantité | 100 mL |
Point d’éclair | 17°C |
Spectre IR | Authentique |
Conditionnement | Flacon en verre AcroSeal™ |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Pyridine
- Dangers
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H312-Nocif par contact cutané.
- H332-Nocif par inhalation.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Pyridine, 99,5 %, extra sec sur tamis moléculaire, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu