Learn More
Corning™ Béchers Griffin à usage intensif PYREX™
À utiliser dans des conditions difficiles comme le lavage mécanisé.
174.00€ - 404.00€
Spécification
Matériau | Verre borosilicaté (type 1) |
---|---|
Type | Bécher |
Graduated | Oui |
Modèle | Griffin |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
12549995
![]() |
Corning™
1003-150 |
150 ml |
212.00€
12 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||||
12559995
|
Corning™
1003-250 |
250 ml |
255.00€
12 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||||
12569995
|
Corning™
1003-400 |
400 ml |
295.00€
12 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||||
12671766
|
Corning™
1003-600 |
600 ml |
174.00€
6 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||||
12509975
|
Corning™
1003-1L |
1000 ml |
297.00€
6 pièces |
Expédition estimée: 03-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11911516
|
Corning™
1003-2L |
2000 mL |
300.00€
4 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||||
10343010
|
Corning™
1003-3L |
3000 ml |
404.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 24-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
10337879
|
Corning™
1003-4L |
4 000 ml |
261.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
10829610
|
Corning™
1003-5L |
5 000 ml |
306.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 02-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
Mesurez les liquides dans du verre renforcé robuste et durable. Les béchers Griffin robustes en verre borosilicaté Pyrex™ sont disponibles dans une large gamme de tailles
- Avec bec verseur
- Pastille de marquage extra-large
- Les béchers de 250 à 4000 ml sont dotés de deux échelles de mesure graduées
Compliance
Produit conçu conformément aux spécifications de la norme ASTM™ E 960.
Spécification
Verre borosilicaté (type 1) | |
Bécher | |
Oui | |
Griffin |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Corning™ Béchers Griffin à usage intensif PYREX™