Learn More
Béchers Griffin à usage intensif PYREX™
Code produit. 12671766
Click to view available options
Capacité (métrique):
150 ml
250 ml
400 ml
600 ml
1000 ml
2000 mL
3000 ml
4 000 ml
5 000 ml
Conditionnement:
1 pièce
12 pièces
4 pièces
6 pièces
Code produit. 12671766
Marque: Pyrex 1003600
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
À utiliser dans des conditions difficiles comme le lavage mécanisé.
Mesurez les liquides dans du verre renforcé robuste et durable. Les béchers Griffin robustes en verre borosilicaté Pyrex™ sont disponibles dans une large gamme de tailles
Béchers robustes spécialement conçus pour offrir la meilleure résistance mécanique dans des conditions difficiles, comme les opérations de lavage mécanisées. Pour plus de commodité, les béchers de 250 à 4000 ml ont une échelle métrique graduée double pour indiquer leur contenu approximatif. Toutes les tailles disposent d’une très grande pastille de marquage.
Compliance
Produit conçu conformément aux spécifications de la norme ASTM™ E 960.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (impériale) 20,28 oz.
Diamètre (impériale) externe 3,77 po
Diamètre (métrique) externe 9.6 cm
Capacité (métrique) 600 ml
Matériau Verre borosilicaté Pyrex™
À utiliser avec (application) Offre la meilleure résistance mécanique dans des conditions difficiles telles que les lavages mécanisés
Plage de graduations 50 à 500 ml
Hauteur (impériale) 4,88 po
Hauteur (métrique) 12.4 cm
Incréments 50 ml
Type d’étiquette Marquage extra large
Quantité Boîte de 6
Type Bécher
Jetable No
Graduated Oui
Certifications/Conformité ASTM E960
Scale Double échelle métrique graduée
Modèle Griffin