Learn More
Corning™ Béchers Griffin à usage intensif PYREX™
À utiliser dans des conditions difficiles comme le lavage mécanisé.
Marque: Corning™ 1003-250
102.10 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24155" pour bénéficier de cette offre.
Description
Mesurez les liquides dans du verre renforcé robuste et durable. Les béchers Griffin robustes en verre borosilicaté Pyrex™ sont disponibles dans une large gamme de tailles
Béchers robustes spécialement conçus pour offrir la meilleure résistance mécanique dans des conditions difficiles, telles que les lavages mécanisés. Pour plus de commodité, les béchers de 250 à 4 000 ml sont dotés d’une échelle de mesure graduée double pour indiquer leur contenu approximatif. Toutes les tailles disposent d’une grande pastille de marquage.
Compliance
Produit conçu conformément aux spécifications de la norme ASTM™ E 960.
Spécification
8,45 oz. | |
7.43 cm | |
Verre borosilicaté Pyrex™ | |
25 à 200 ml | |
9 cm | |
Marquage extra large | |
Bécher | |
Oui | |
Double échelle métrique graduée |
2,92 po | |
250 ml | |
Offre la meilleure résistance mécanique dans des conditions difficiles telles que les lavages mécanisés | |
3,54 in | |
25 ml | |
Boîte de 12 | |
Non | |
ASTM E960 | |
Griffin |
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Laboratoire de prestation de services analyses et contrôles
Bénéficiez de réductions importantes sur les produits nécéssaires à vos analysesCode promotionnel: 24138Expire: 2025-04-30
Jours
32Heures
8Minutes
39Secondes
14