Learn More
Corning™ Béchers Griffin à usage intensif PYREX™
À utiliser dans des conditions difficiles comme le lavage mécanisé.
Marque: Corning™ 1003-2L
145.92 EUR valable jusqu'au 2025-07-11
Utilisez le code promo "25721" pour bénéficier de cette offre.
Description
Mesurez les liquides dans du verre renforcé robuste et durable. Les béchers Griffin robustes en verre borosilicaté Pyrex™ sont disponibles dans une large gamme de tailles
Béchers robustes spécialement conçus pour offrir la meilleure résistance mécanique dans des conditions difficiles, telles que les lavages mécanisés. Pour plus de commodité, les béchers de 250 à 4 000 ml sont dotés d’une échelle de mesure graduée double pour indiquer leur contenu approximatif. Toutes les tailles disposent d’une grande pastille de marquage.
Compliance
Produit conçu conformément aux spécifications de la norme ASTM™ E 960.
Spécification
67,62 oz. | |
13,1 cm | |
Verre borosilicaté | |
200 à 1 800 ml | |
18 cm | |
Marquage extra large | |
Bécher | |
Oui | |
Double échelle métrique graduée |
5,15 in | |
2000 mL | |
Offre la meilleure résistance mécanique dans des conditions difficiles telles que les lavages mécanisés | |
7,08 in | |
200 mL | |
4 boîte | |
Non | |
ASTM E960 | |
Griffin |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Laboratoire de prestation de services analyses et contrôles
Bénéficiez de réductions importantes sur les produits nécéssaires à vos analysesCode promotionnel: 24138Expire: 2025-04-30
Jours
32Heures
8Minutes
42Secondes
22