Learn More
Corning™ Tubes de culture PYREX™ avec extrémité filetée et pastille de marquage
GREENER_CHOICE
Pour la culture de tissu et les travaux bactériologiques généraux
Marque:  Corning™ 99447-16X
Code produit. 10313523
  • 624.31€ / 1000 pièces
Expédition estimée: 16-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Conçu pour la culture de tissu et les travaux bactériologiques généraux. Les tubes sont en verre borosilicaté et sont vendus sans bouchons.
Pour les bouchons, voir la réf. N° 99999.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Filetés
150 mm
Oui
Pastille de marquage blanche
15-415
Non
Sans bouchon
19 mL
Verre borosilicaté
Pour les travaux de culture tissulaire et procédures bactériologiques générales
En vrac
Non stérile
16 mm
Tube de culture
Nom du produit
Corning™ Tubes de culture PYREX™ avec extrémité filetée et pastille de marquage > 19 mL