Learn More
Fisherbrand™ Tubes en verre borosilicaté jetables avec embout fileté
Code produit. 11577423 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
8 mL
12 mL
16 mL
20 ml
25 mL
30 mL
36 ml
Longueur (métrique):
100 mm
125 mm
150 mm
Type d’étiquette:
Aucun
Pastille de marquage
Diamètre du filetage:
13-415
15-415
18-415
Conditionnement:
1000 pièces
500 pièces
Code produit. 11577423
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Disponible avec ou sans pastille de marquage
  • Fond rond
  • Sans bouchon
Informations sur la commande
Fournis dans des plateaux de 500 pièces conditionnés sous film plastique thermorétracté
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité USP type I, ASTM E 438 type I, classe B
Capacité (métrique) 20 ml
Longueur (métrique) 150 mm
Matériau Verre borosilicaté
Jetable Oui
À utiliser avec Pour les travaux de culture tissulaire et procédures bactériologiques générales
Type d’étiquette Aucun
Conditionnement Plateau
Diamètre du filetage 15-415
Stérilité Non stérile
Diamètre (métrique) 16 mm
Type de bouchon Sans bouchon
Type de produit Tube de culture jetable