Learn More
Corning™ Tubes de culture PYREX™ avec extrémité filetée et pastille de marquage
GREENER_CHOICE
Code produit. p-192798 Tous les produits Corning Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
7,5 mL
11,5 ml
15,5 mL
19 mL
24 mL
30 mL
Longueur (métrique):
100 mm
125 mm
150 mm
Diamètre (métrique):
13 mm
16 mm
20 mm
Diamètre du filetage:
13-415
15-415
18-415
18/415
Conditionnement:
1000 pièces
500 pièces
Code produit. 10393563
Marque: Corning™ 99447161
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Pour la culture de tissu et les travaux bactériologiques généraux
Conçu pour la culture de tissu et les travaux bactériologiques généraux. Les tubes sont en verre borosilicaté et sont vendus sans bouchons.
Pour les bouchons, voir la réf. N° 99999.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de conception Filetés
Capacité (métrique) 11,5 ml
Longueur (métrique) 100 mm
Matériau Verre borosilicaté
Jetable Oui
À utiliser avec Pour les travaux de culture tissulaire et procédures bactériologiques générales
Type d’étiquette Pastille de marquage blanche
Conditionnement En vrac
Diamètre du filetage 15-415
Stérilité Non stérile
Graduated Non
Diamètre (métrique) 16 mm
Type de bouchon Sans bouchon
Type de produit Tube de culture