Learn More
Flacon d’ébullition à fond plat à col large en verre borosilicaté Pyrex™
En verre Pyrex™ pour une résistance élevée aux chocs thermiques
115.00€ - 305.00€
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10427230
|
Pyrex
1080/08D |
250 ml |
115.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 23-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12539095
|
Pyrex
1080/10D |
500 ml |
190.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 23-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12549095
|
Pyrex
1080/12D |
1000 ml |
278.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 23-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12423431
|
Pyrex
1080/14D |
2000 ml |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15547660
|
Pyrex
1080/02M |
50 mL |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
- Conformes à la norme ISO 24450
- Avec col large pour faciliter l’ajout d’échantillons solides, etc.
- Base plate pour une utilisation à la verticale sur paillasses, plaques chauffantes, etc.
- En verre Pyrex™ pour une résistance élevée aux chocs thermiques
- Excellente durabilité chimique pour une performance sans contamination
Spécification
ISO 24450 |