Learn More
Flacon d’ébullition à fond plat à col large en verre borosilicaté Pyrex™
En verre Pyrex™ pour une résistance élevée aux chocs thermiques
Marque: Pyrex 1080/14D
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 6.78000kg
Description
- Conformes à la norme ISO 24450
- Avec col large pour faciliter l’ajout d’échantillons solides, etc.
- Base plate pour une utilisation à la verticale sur paillasses, plaques chauffantes, etc.
- En verre Pyrex™ pour une résistance élevée aux chocs thermiques
- Excellente durabilité chimique pour une performance sans contamination
Spécification
ISO 24450 | |
Verre borosilicaté | |
Large |
2000 ml | |
230 mm | |
166 mm |