Learn More
Flacon d’ébullition à fond plat à col large en verre borosilicaté Pyrex™
En verre Pyrex™ pour une résistance élevée aux chocs thermiques
Marque:  Pyrex 1080/10D
158.63 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 12539095
  • 190.00€ / 10 pièces
Expédition estimée: 27-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Conformes à la norme ISO 24450
  • Avec col large pour faciliter l’ajout d’échantillons solides, etc.
  • Base plate pour une utilisation à la verticale sur paillasses, plaques chauffantes, etc.
  • En verre Pyrex™ pour une résistance élevée aux chocs thermiques
  • Excellente durabilité chimique pour une performance sans contamination
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
ISO 24450
500 ml
170 mm
Plat
47 mm
Verre borosilicaté
Large