Learn More
Flacon d’ébullition à fond plat à col large en verre borosilicaté Pyrex™
En verre Pyrex™ pour une résistance élevée aux chocs thermiques
Marque: N/A 1080/02M
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.47000kg
Description
- Conformes à la norme ISO 24450
- Avec col large pour faciliter l’ajout d’échantillons solides, etc.
- Base plate pour une utilisation à la verticale sur paillasses, plaques chauffantes, etc.
- En verre Pyrex™ pour une résistance élevée aux chocs thermiques
- Excellente durabilité chimique pour une performance sans contamination
Spécification
ISO 24450 | |
Borosilicate Glass | |
Wide |
50 mL | |
75 mm | |
52 mm |