Learn More
Flacon Erlenmeyer à col étroit en verre borosilicaté Pyrex™
Utilisé pour une large gamme d’expériences de laboratoire. Le flacon Erlenmeyer à col étroit en verre borosilicaté Pyrex™ est conforme à la norme DIN ISO 1773.
68.55€ - 341.00€
Spécification
Certifications/Conformité | ISO 1773, DIN 12353 |
---|---|
Graduations | Oui |
Surface d’écriture | Oui |
Graduated | Oui |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) externe | Capacité (métrique) | Hauteur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) externe | Capacité (métrique) | Hauteur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
10348669
|
Pyrex
1130/12D |
79 mm | 200 ml | 131 mm |
68.55€
10 pièces |
Expédition estimée: 23-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10460160
|
Pyrex
1130/32D |
187 mm | 3000 ml | 310 mm |
192.00€
2 pièces |
Expédition estimée: 23-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10765332
|
Pyrex
1130/36D |
220 mm | 5 l | 365 mm |
176.47€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11972568
|
Pyrex
1130/11M |
42 mm | 25 ml | 70 mm |
124.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 23-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11962568
|
Pyrex
1130/06D |
64 mm | 100 ml | 105 mm |
171.00€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11961566
|
Pyrex
1130/30D |
166 mm | 2000 ml | 280 mm |
289.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 23-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11982568
|
Pyrex
1130/02M |
51 mm | 50 ml | 85 mm |
159.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 30-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12579105
|
Pyrex
1130/03 |
25 mm | 5 ml | 52 mm |
162.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 23-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12589105
|
Pyrex
1130/05M |
30 mm | 10 ml | 60 mm |
74.65€
10 pièces |
Expédition estimée: 23-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11902619
|
Pyrex
1130/14D |
85 mm | 250 ml | 145 mm |
157.00€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11912619
|
Pyrex
1130/20D |
105 mm | 500 ml | 180 mm |
200.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 30-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11922619
|
Pyrex
1130/26D |
131 mm | 1000 ml | 220 mm |
341.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 23-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11910905
|
Pyrex
1130/10D |
74 mm | 150 ml | 118 mm |
167.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 23-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12519115
|
Pyrex
1130/16D |
87 mm | 300 ml | 156 mm |
82.56€
10 pièces |
Expédition estimée: 23-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15685767
|
Pyrex
1130/08D |
Corps : 69 mm | 125 ml | 117 mm |
107.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 23-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
Utilisé pour une large gamme d’expériences de laboratoire.Le flacon Erlenmeyer à col étroit en verre borosilicaté Pyrex™ est conforme à la norme DIN ISO 1773.
- Conforme à la norme DIN ISO 1773
- Modèle Erlenmeyer
- Fabriqué en verre borosilicaté Pyrex™ pour une résistance optimale aux chocs thermiques et à la corrosion chimique
- Graduations et pastille de marquage en émail blanc
- Gradués à pleine capacité
- Munis d’un code de traçabilité permettant de télécharger un certificat de lot
- Certificat de lot téléchargeable sur le site www.scilabware.com
Spécification
ISO 1773, DIN 12353 | |
Oui | |
Oui | |
Oui |