Learn More
Flacon Erlenmeyer à col étroit en verre borosilicaté Pyrex™
Utilisé pour une large gamme d’expériences de laboratoire. Le flacon Erlenmeyer à col étroit en verre borosilicaté Pyrex™ est conforme à la norme DIN ISO 1773.
Marque:  Pyrex 1130/03
153.90 EUR valable jusqu'au 2024-09-17
Utilisez le code promo "21690" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.24000kg
Code produit. 12579105
  • 162.00€ / 10 pièces
Expédition estimée: 30-10-2024
Description
Utilisé pour une large gamme d’expériences de laboratoire.Le flacon Erlenmeyer à col étroit en verre borosilicaté Pyrex™ est conforme à la norme DIN ISO 1773.
  • Conforme aux normes ISO 1773 et DIN 12353
  • Modèle Erlenmeyer
  • Fabriqué en verre borosilicaté Pyrex™ pour une résistance optimale aux chocs thermiques et à la corrosion chimique
  • Graduations en émail et pastille de marquage blanches
Spécification
Spécification
ISO 1773, DIN 12353
Verre borosilicaté, Verre Pyrex
52 mm
Oui
25 mm
5 ml
Oui
Conique
Oui
11