Learn More
Flacon Erlenmeyer à col étroit en verre borosilicaté Pyrex™
Click to view available options
Capacité (métrique):
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
125 ml
150 ml
200 ml
250 ml
300 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
3000 ml
5 l
Hauteur (métrique):
52 mm
60 mm
70 mm
85 mm
105 mm
117 mm
118 mm
131 mm
145 mm
156 mm
180 mm
220 mm
280 mm
310 mm
365 mm
Diamètre (métrique) externe:
105 mm
131 mm
166 mm
187 mm
220 mm
25 mm
30 mm
42 mm
51 mm
64 mm
74 mm
79 mm
85 mm
87 mm
Corps : 69 mm
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
2 pièces
Description
Utilisé pour une large gamme d’expériences de laboratoire. Le flacon Erlenmeyer à col étroit en verre borosilicaté Pyrex™ est conforme à la norme DIN ISO 1773.
- Conforme aux normes ISO 1773 et DIN 12353
- Modèle Erlenmeyer
- Fabriqué en verre borosilicaté Pyrex™ pour une résistance optimale aux chocs thermiques et à la corrosion chimique
- Graduations en émail et pastille de marquage blanches
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | ISO 1773, DIN 12353 |
| Capacité (métrique) | 5 l |
| Matériau | Verre borosilicaté, Verre Pyrex |
| Graduations | Oui |
| Hauteur (métrique) | 365 mm |
| Forme | Conique |
| Surface d’écriture | Oui |
| Graduated | Oui |
| Diamètre (métrique) externe | 220 mm |
| Taille du bouchon | 45 |