Learn More
Flacon Erlenmeyer à col étroit en verre borosilicaté Pyrex™
Utilisé pour une large gamme d’expériences de laboratoire. Le flacon Erlenmeyer à col étroit en verre borosilicaté Pyrex™ est conforme à la norme DIN ISO 1773.
Marque: Pyrex 1130/20D
101.28 EUR valable jusqu'au 2024-09-17
Utilisez le code promo "21690" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 1.75500kg
Description
Utilisé pour une large gamme d’expériences de laboratoire.Le flacon Erlenmeyer à col étroit en verre borosilicaté Pyrex™ est conforme à la norme DIN ISO 1773.
- Conforme aux normes ISO 1773 et DIN 12353
- Modèle Erlenmeyer
- Fabriqué en verre borosilicaté Pyrex™ pour une résistance optimale aux chocs thermiques et à la corrosion chimique
- Graduations en émail et pastille de marquage blanches
Spécification
ISO 1773, DIN 12353 | |
Verre borosilicaté, Verre Pyrex | |
180 mm | |
Oui | |
105 mm |
500 ml | |
Oui | |
Conique | |
Oui | |
29 |