Learn More
Flacon en verre borosilicaté à baffles Pyrex™ avec bouchon à vis à membrane
Idéal pour la microbiologie aérobie et la culture cellulaire
Marque: Pyrex 1142/08
841.89 EUR valable jusqu'au 2025-06-13
Utilisez le code promo "24123" pour bénéficier de cette offre.
Description
Idéale pour la microbiologie aérobie et la culture cellulaire
- Flacons complets avec bouchon à vis GL 45 en polypropylène bleu avec membrane en PTFE perméable aux gaz qui permet un échange gazeux lorsque le contenu reste stérile
- En verre borosilicaté Pyrex pour une résistance chimique et thermique maximale
- Convient aux cycles d’autoclave répétés à 121°C
- Peuvent être autoclavés avec un bouchon à vis à membrane fixé
- Quatre baffles équidistants offrent une agitation constante lorsqu’ils sont utilisés avec des agitateurs orbitaux compatibles
Spécification
Bleu | |
250 à 380 ml | |
Applications de culture avec agitateur | |
Autoclavable | |
Bouchon à vis standard |
Polypropylène | |
Acier inoxydable | |
GL 45 | |
Conique | |
82 mm |
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Offres à prix cassés sur la verrerie de laboratoire
Faites le plein de béchers, de flacons et d’autres articles de laboratoire avant que ces offres ne disparaissent.Code promotionnel: 24123Expire: 2025-06-14
Nouvelle offre Économisez maintenant