Learn More
Karl Fischer Aqualine™ Complete 5K, pour la titration Karl Fischer par volumétrie, Fisher Chemical
Marque:  Fisher Chemical K/2250R/15
164.85 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24138" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10092042
  • 296.00€ / 1L
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Réactif volumétrique monocomposant pour l’analyse à haute teneur en eau des aldéhydes et des cétones
  • Équivalent eau : 5,0 mg H2O/ml
  • Capacité d’eau illimitée
  • Effectuez une détermination du titrage avant utilisation
  • Sans pyridine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Aqualine™ Complete 5K
Réactif de Karl Fischer
111-90-0, 5683-33-0, 7446-09-5, 7553-56-2
Flacon en verre ambré
81734
Incolore
1 L
Rapport mg d’eau/ml
Liquide
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
Sécurité et traitement
Afficher plus
FDS
Documents Certificats
Nom du produit
Karl Fischer Aqualine™ Complete 5K, pour la titration Karl Fischer par volumétrie, Fisher Chemical > Flacon en verre ambré de 1 L