Learn More
Memmert™ Raccord d’entrée de 23 mm pour UN55, position personnalisée à confirmer sur le côté gauche
Raccord d’entrée en option pour étuves Memmert.
Marque:  Memmert™ UN55F4
Code produit. 17530296
  • 195.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 28-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Raccord d’entrée avec un diamètre de 23 mm
  • Fermeture à rabat
  • Position personnalisée à confirmer sur le côté gauche
Spécification
Spécification
Étuve UN55
Port d’entrée
23 mm
Documents
One moment while we fetch your results.
Nom du produit
Memmert™ Raccord d’entrée de 23 mm pour UN55, position personnalisée à confirmer sur le côté gauche > S’utilise avec : UN55