Learn More
Pyrex™ Flacons Erlenmeyer en verre borosilicaté avec bouchon à vis
Utilisez un bouchon à vis pour stocker les milieux de culture et les cultures en toute sécurité. Les flacons Erlenmeyer en verre borosilicaté Pyrex™ avec bouchon à vis résistent aux chocs thermiques et à la corrosion chimique.
Marque: Pyrex™ 1137/13M
326.31 EUR valable jusqu'au 2025-06-13
Utilisez le code promo "24123" pour bénéficier de cette offre.
Description
Utilisez un bouchon à vis pour stocker les milieux et les cultures en toute sécurité. Les flacons Erlenmeyer en verre borosilicaté Pyrex™ avec bouchon à vis résistent au choc thermique et à la corrosion chimique.
- Bouchons à vis PBT avec disque d’étanchéité en PTFE
- Modèle Erlenmeyer
- En verre borosilicaté Pyrex™
- Résistance élevée aux chocs thermiques et à la corrosion chimique
- Graduations en émail et pastille de marquage blanches
- Gradués à pleine capacité
Spécification
Phénolique SVLtrade;, face en PTFE avec disque d’étanchéité en caoutchouc | |
Verre borosilicaté, Verre Pyrex | |
Graduations approximatives | |
Oui | |
42 mm |
25 ml | |
76 mm | |
Conique | |
Bouchon à vis | |
22 |
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Offres à prix cassés sur la verrerie de laboratoire
Faites le plein de béchers, de flacons et d’autres articles de laboratoire avant que ces offres ne disparaissent.Code promotionnel: 24123Expire: 2025-06-14
Nouvelle offre Économisez maintenant