Learn More
Epredia™ Ensembles pour coloration manuelle complets 110 et 121
Bénéficiez d’une capacité pouvant atteindre 30 lames grâce aux kits de coloration manuelle complets Epredia™ 110 et 121, disponibles avec boîte en acier inox ou en verre non autoclavable.
Marque: Epredia™ 123
Description
Accueillez jusqu’à 30 lames avec les ensembles pour coloration manuelle complets 110 et 121 Thermo Scientific™, disponibles avec un bac en verre ou en acier inoxydable non autoclavable.
L’ensemble pour coloration manuelle complet 110 comprend :
- Bac à coloration 112 : Fabriqué en acier inox avec les dimensions intérieures suivantes : 110 x 85 x 75 mm (4,3 x 3,35 x 2,95 po). Contient jusqu’à 350 ml de solution avec un portoir à coloration entièrement rempli.
- Portoir à coloration 113 : Acier inox Contient jusqu’à 30 lames. La dimension maximale des lames est de 75 x 50 mm (3 x 2 po)
- Couvercle pour bac à coloration 111 : Acier inoxydable
L’ensemble pour coloration manuelle complet 121 comprend :
- Bac à coloration 122 : verre non autoclavable avec les dimensions intérieures suivantes : 110 x 92 x 67 mm (4,3 x 3,6 x 2,6 po). Contient jusqu’à 350 ml de solution avec un portoir à coloration entièrement rempli
- Portoir à coloration 113 : Acier inox Contient jusqu’à 30 lames. La dimension maximale des lames est de 75 x 50 mm (3 x 2 po)
- Couvercle pour bac à coloration 123 : Acier inoxydable
Spécification
Staining Dish Cover for 121 |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.