Learn More
Corning™ Pipettes sérologiques en verre jetables PYREX™, en vrac
Étalonnées pour délivrer un volume donné avec soufflage. En vrac, les pipettes sérologiques en verre jetables Corning™ Pyrex™ disposent de longues pointes coniques fines qui facilitent et accélèrent le pipetage.
Marque: Corning™ 7079-2N
124.00 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Graduations négatives
- Pointes polies au feu pour éviter toute bavure, même à des débits faibles
- Couleurs conformes aux normes ISO
- Non stériles, non bouchées et conditionnées en vrac
Spécification
Oui | |
Verre | |
0.01 ml | |
0,2 ml | |
En vrac | |
2 ml | |
Oui |
ASTM E714 | |
Oui | |
11,41 in | |
Rond | |
0,06 oz | |
Pipette sérologique |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.