Learn More
Corning™ Pipettes sérologiques en verre jetables PYREX™, en vrac
Étalonnées pour délivrer un volume donné avec soufflage. En vrac, les pipettes sérologiques en verre jetables Corning™ Pyrex™ disposent de longues pointes coniques fines qui facilitent et accélèrent le pipetage.
Marque:  Corning™ 7079-5N
213.49 EUR valable jusqu'au 2025-06-13
Utilisez le code promo "24123" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 11922298
  • 315.00€ / 240 pièces
Expédition estimée: 15-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Graduations négatives
  • Pointes polies au feu pour éviter toute bavure, même à des débits faibles
  • Couleurs conformes aux normes ISO
  • Non stériles, non bouchées et conditionnées en vrac
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Oui
Verre
0.1 ml
Rond
0.16 oz
Pipette sérologique
ASTM E714
Oui
1 ml
En vrac
5 ml
Oui
Nom du produit
Corning™ Pipettes sérologiques en verre jetables PYREX™, en vrac > Capacité : 5 ml